Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pDEST ™17 vektor
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Beskrivning
Innehåller
pDEST 17 Vector levereras i TE-buffert (pH 8,0) vid 150 ng/μ L.
Kräver
Gateway-entry-klon, Gateway LR Clonase™ enzymblandning och reaktionsbuffert.
- Destinationsvektorer har att R-ställen för rekombination med vilket att L-flankerat fragment som helst, oavsett om det är ingångsklon eller UltimateRF Clone
Bakterieuttryck, kloning, gatewaykloning, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Promotor | T7 |
| Produkttyp | Uttrycksvektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | pDEST™ 17 Vector levereras i TE-buffert (pH 8,0) vid 150ng/μ l. Förvara vid -20 °C. Garanterad i 6 månader om den förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | Hans Tag (6x) |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Kvantitet | 6μ g |
| Vektor | pDEST, Gateway T7-vektorer |
| Visa mer |