Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pDEST ™24 vektor
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Beskrivning
Innehåller
Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Kräver
Gateway-entry-klon, Gateway LR Clonase™ enzymblandning och reaktionsbuffert.
Bakterieuttryck, kloning, gatewaykloning, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Promotor | T7 |
| Produkttyp | Gateway System Destination Expression Vector |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | GST Märka |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Kvantitet | 6μ g |
| Vektor | pDEST, Gateway T7-vektorer |
| Visa mer |