Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pDONR™ /Zeo Vector
Product Code. 11558706
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
6μ g
Unit Size:
6µg
Product Code. Kvantitet Unit Size
11558706 6μ g 6µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11558706 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12535035
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
6 μg pDONR/Zeo-vektor, lyofiliserad i TE-buffert, pH 8,0; 1,25 ml Zeocin . Zeocin tillhandahålls som en 100 mg/ml lösning i avjoniserat, sterilt vatten.
Möjliggör snabb kloning av en eller flera gener i praktiskt taget alla proteinuttryckssystem
  • Designad för att skapa ingångsklon efter PCR med att B-modifierade anpassade primers
  • Med ingångsklon, rekombinera gen av intresse till olika uttrycksvektorer anpassade för användning i Gateway-teknologi
  • PCR-produkten klonas riktat med typiska effektivitetsvinster> 99 %
  • pDONR/Zeo-vektor har pUC-ursprung för höga plasmidutbyten och universella M13-sekvenseringsställen för enkel användning
Kloning, Gateway-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Gateway System Destination Expression Vector
Innehåll och lagring 6μ g pDONR™ /Zeo-vektor, lyofiliserad i TE-buffert, pH 8,0. pDONR™ /Zeo levereras även med 1,25 ml Zeocin™ . Zeocin™ tillhandahålls som en 100 mg/ml lösning i avjoniserat, sterilt vatten. Vid mottagande, lagra pDONR™ /Zeo vektor vid -20 °C och Zeocin™ vid -20 C, °skyddad från ljus.
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor pDONR
Produktlinje Gateway, pDONR