Läs mer
Invitrogen™ pENTR™/D-TOPO™ Cloning Kit, med en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10780335
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10780335 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10780335 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K240020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10200.00 SEK
    9791.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 408.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pENTR/D-TOPO vektor, dNTPs, saltlösning, sterilt vatten, universella M13 sekvenseringsprimers, OneShot TOP10 Kemiskt E. coli , SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid.
Effektiv, 5-minuters kloningsstrategi för att rikta kloning av trubbiga PCR-produkter till vektor för inträde i Gateway System eller MultiSite Gateway System
  • Blunt-end PCR-produkter klonas riktat med mer än 90 % effektivitet, utan ligas, post-PCR förfaranden eller restriktionsenzymer som krävs
  • Flytta klonade gener snabbt mellan flera vektorsystem
  • Pålitlig prestanda
  • Riktad kloningsvektor för inträde till Gateway-systemet
  • För åtkomst till Gateway System, PCR amplifiera genen av intresse och lägg produkten direkt till den tillhandahållna topoisomerasladdade pENTR/D-TOPO-vektorn, inkubera 5 minuter och transformera tillhandahållna kompetenta E. coli- celler
  • Resulterande attL-innehållande Gateway Entry-kloner är redo för effektiv rekombination med valet av Gateway Destination-vektorer
  • pENTR/D-TOPO-vektorn inkluderar M13- och T7-primersekvenseringsställen och attL-rekombinationsställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället, vilket gör att kloner enkelt kan sekvensverifieras och rekombineras till valet av attR-innehållande Gateway-destinationsvektorer
  • Kanamycinresistensgen och ett pUC-ursprung används för selektion och högkopie-förökning i E. coli
  • Fyra basöverhäng på vektorpar med fyra bassekvens utformad i framåtriktad primer som används i PCR-reaktion för att ge riktning till topoisomerasligeringsreaktionen
  • Kringgår begränsningarna för restriktionsmedierad kloning, vilket gör det möjligt att komma åt praktiskt taget alla uttryckssystem på en enkel timme, 99 % effektiv och reversibel, gateway-rekombinationsreaktion
  • Flytta samma sekvens av DNA mellan olika vektorer utan att använda restriktionsenzymer, ligas, subkloningssteg, screening av otaliga kolonier eller omsekvensering för att spara tid, pengar och ansträngning
Kloning, Gateway-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod Riktad TOPO™
Innehåll och lagring pENTR ™⁄D-TOPO™ Cloning Kit ⁄innehåller pENTR D-TOPO™ vektor, dNTPs, saltlösning, sterilt vatten, universella M13-sekvenseringsprimers, OneShot™ TOP10 Kemiskt E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid. Förvara Competent E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C.
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp TOPO Kloningssats
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pENTR