Läs mer
Invitrogen™ pLenti6.2-GW/EmGFP uttryckskontrollvektor
Beskrivning
Innehåller
pLenti6.2-GW/EmGFP vektor: 20 μg kontrollvektor levereras i lösning som 40 L μav 0,5 g/μμ L i 10 mM Tris HCl, –1 mM EDTA, pH 8,0.
- Även en titerkontroll för att producera en EmGFP-uttryckande lentivirusstam och en transduktionskontroll efter transduktion i både delande och icke-delande däggdjursceller
- Detta är inte en kloningsvektor
- Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbar tidig promotor för att kontrollera högnivåuttryck av EmGFP
- PKG-promotor för uttryck av Blasticidin-selektionsmarkör
Cellanalys, cellbaserade reporteranalyser, cellulär avbildning, kloning, konstitutivt uttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fluorescerande protein (t.ex. GFP) analyser, fluorescerande proteinanalyser (GFP), gatewaykloning, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys av virusgenavlämning, analys av virusgenen.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Lentiviral uttrycksvektor |
| Reportern Gene | GFP (EmGFP) |
| Urvalsagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Innehåll och lagring | pLenti6.2-GW ⁄EmGFP vektor: 20μ g av kontrollvektorn levereras i lösning som 40μ l av 0,5μ gl ⁄μi 10 mM Tris HCl, –1 mM EDTA, pH 8,0. Butik på– 20 °C. |
| Selection Marker Promoter | PGK-arrangör |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Visa mer |