Läs mer
Invitrogen™ pLenti6/UbC/V5-DEST™ Gateway™ Vektor
Produktkod. 11510846
Change view
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11510846 6μ g 6µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510846 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V49910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32120.00 SEK
    26980.80 SEK / 6µg
    Save 5139.20 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pLenti6/UbC/V5-DEST 6 μg, pLenti6/UbC/V5-GW/lacZ Kontrollvektor: 10 μg; Stbl3 Kemiskt kompetent E. coli (ruta 2), Stbl3 Celler: 21 x μ50 L, pUC19 kontroll-DNA (10pg/μ μL): 50 L, SOC Medium: 6 ml.
För lentiviral-baserat uttryck av en målgen i delande och icke-delande däggdjursceller
  • Vektorn har UbC-promotorn för att driva konstitutiva men fysiologiska nivåer av uttryck av målgenen och blasticidinselektionsmarkören för stabil selektion
  • Lämplig för långsiktiga experiment
  • Exakt titer av funktionellt virus
  • V5-epitoptagg vid C-terminalen
Kloning, konstitutivt uttryck, gatewaykloning, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, virusgenleverans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Lentiviral
Promotor UbC
Produkttyp Lentiviral uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Blasticidin
Innehåll och lagring Vektorsats (ruta 1)
pLenti⁄6 ⁄UbC V5-DEST™ :6μ g, lagra vid -°20 C
pLenti⁄6 ⁄UbC V5-⁄GW lacZ Kontrollvektor: 10 ug, förvara vid -20 °C
En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli (ruta 2)
Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, lagra vid -°80 C
pUC19 kontroll-DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
L, lagra vid -80 °C S.OC Medium: 6 mL, förvara vid -80 °C
Protein Tag V5 Epitope Tag
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor pDEST, pLenti
Produktlinje Gateway, ViraPower
För användning med (applikation) Viralt uttryck