Läs mer
Invitrogen™ pTrcHis A, B,& C bakteriella uttrycksvektorer
Produktkod. 10286632
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10286632 20μ g 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10286632 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V36020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10870.00 SEK
    9130.80 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1739.20 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Alla vektorer tillhandahålls i suspension. A TOP10E. coli stab och positiv expressionskontroll tillhandahålls också.
Erbjud förbättrad translationsinitiering och uttryck på hög nivå i E. coli
  • Dessa vektorer har reglerad transkription på hög nivå från trc- promotom
  • Förbättrad translationseffektivitet av eukaryota gener i E. coli
  • lac O-operatorn och lac Iq-repressorgenen för transkriptionsreglering i vilken E. coli -stam som helst
  • Denna speciella vektor erbjuder N-terminal polyhistidin (6xHis)-tagg för snabb rening med nickelkelaterande harts och detektion med en anti-HisG-antikropp
  • N-terminal Xpress epitop för enkel upptäckt med en anti-Xpress antikropp
  • Enterokinasklyvningsställe för avlägsnande av fusionstagg
Bakterieuttryck, kloning, gatewaykloning, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor Trc, lacO
Produkttyp Bakteriell uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Alla vektorer tillhandahålls i suspension. A TOP10E. coli stab och positiv expressionskontroll tillhandahålls också. Lagra vektorer vid -20 °C. Förvara stab i rumstemperatur. Vektorn är garanterad stabil i 6 månader när den förvaras på rätt sätt.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Klyvning EK (Enterokinase) igenkänningsplats
Protein Tag Tioredoxin
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pTrc