Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pYES-DEST52 vektor
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Beskrivning
Innehåller
pYES2-DEST52 Gateway-destinationsvektorn tillhandahålls superspolad och lyofiliserad.
- Som en del av YESVector Collection, bär pYES2-DEST52 promotor- och förstärkarsekvenser från GAL1- genen för reglerat uttryck i S.cerevisia
- 2μ ursprunget för replikering för underhåll av hög kopia
- Gen för auxotrofisk selektion på ekonomiskt minimalt medium
- C-terminal V5-epitop och polyhistidin(6xHis)-taggar för effektiv detektion och rening
- tR-ställen för effektiv rekombination med vilken som helst vid tL-flankerad Gateway-ingångsvektor
Kloning, gatewaykloning, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, S. cerevisiae uttryckssystem, jästuttryck
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | GAL1 |
| Produkttyp | Gateway System Destination Expression Vector |
| Innehåll och lagring | pYES2-DEST52 Gateway™ destinationsvektor tillhandahålls supercoiled och lyofiliserad. Förvara vid -20 °C. Vektorn är garanterad stabil i 6 månader när den förvaras på rätt sätt. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Inkörsport |
| Kvantitet | 6μ g |
| Vektor | JA, pDEST |
| Produktlinje | Gateway |