Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ Vektorkonverteringssystem med en Shot™ccdB överlevnadsceller
Produktkod. 10368342
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10368342 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10368342 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11828029
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Gateway-läsramskassetter A, B och C.1, pENTR™ -gus positiv kontroll och ccdB överlevnadsceller.
Designad för att konvertera vilken vektor som helst till Gateway-destinationsvektor med hjälp av restriktionsendonukleaser och ligas
  • Gateway-kassett som innehåller attR -rekombinationsställen som flankerar ccd B-genen (1) och kloramfenikolresistensgenen klonas med trubbiga ändar in i flera kloningsställen för vilken vektor ccdB som helst
  • Överlevnad 2 kompetenta celler tillåter förökning av Gateway-vektorer som innehåller ccd B-genen
  • Tre kassetter för att konstruera en destinationsvektor i korrekt läsram; Varje kassett har en unik restriktionsplats för att enkelt kunna särskilja kassetter och skärm för korrekt orientering
Kloning,Gateway Cloning,Gateway Vector Conversion Systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vektorkonverteringssystem
Innehåll och lagring De Gateway™ Vector Conversion System innehåller Gateway™ Läsramskassetter A, B och C.1, pENTR™ -gus positiv kontroll, och en Shot™ccdB överlevnadsceller. Förvara DNA vid -20 °C och kompetenta celler vid -80 °C.
Antibiotikaresistens bakterie Kloramfenikol (CmR)
Bakterie- eller jäststam ccdB Survival™ 2
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 1 kit
Produktlinje One Shot