Läs mer
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit med SuperScript™ III RT och Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit för sekvensering
Produktkod. 10700004
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10700004 1 Kit 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10700004 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L150202
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avancerad RACE-teknik (snabb amplifiering av cDNA-ändar) som förbättrar effektiviteten för att amplifiera fullängds 5'- och 3'-cDNA-ändar
De GeneRacer Kit är tillgängligt med SuperScriptIII Reverse Transcriptase (RT) för förbättrad amplifiering av fullängds 5'-änden från långt och komplext mRNA. RNase H-delen av SuperScriptIII RT har muterats för att undvika klyvning av mRNA under cDNA-syntes. Detta ökar storleken och utbytet av cDNA. SuperScriptIII RT är mer termostabil än vildtyps RT. Detta möjliggör omvänd transkription vid högre temperaturer, avslappnande sekundärstruktur av komplexa mallar och tillåter cDNA-syntes att fullbordas.
  • Genererar cDNA från transkript som är minst 10 kb långa
  • Få fullängds 5'-änden av sällsynta transkript med färre än 30 kopior per cell
  • Klona 5'- och 3'-ändarna i full längd för att konstruera komplett cDNA-sekvens
Kloning, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Kloningsmetod Zero Blunt TOPO
Innehåll och lagring Varje GeneRacer™ Satsen innehåller GeneRacer™ box, en RT box, S.N.A.P.™ kolumner och en TOPO™ Kloningssats. De GeneRacer™ och RT-boxen innehåller tillräckligt med reagens för fem cDNA-reaktioner plus en kontrollreaktion och primers för 50 PCR-reaktioner. Ingår i GeneRacer™ box är enzymerna CIP, TAP, T4 RNA-ligas och deras buffertar GeneRacer™ RNA Oligo (föralikvoterad och lyofiliserad), GeneRacer™ Primers och Nested Primers, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasinhibitor, fenol/kloroform, musselglykogen, sterilt vatten och kontroller. Förvara vid -20 °C. De SuperScript™ III RT box ingår SuperScript™ III RT, 5X första-strängsbuffert, DTT, RNase H, slumpmässiga primrar, den GeneRacer™ Oligo dT Primer och dNTP mix. Förvara vid -20 °C. Den klonade AMV RT-lådan inkluderar klonad AMV RT, 5X RT-buffert, slumpmässiga primrar, GeneRacer™ Oligo dT Primer och dNTP mix. Förvara vid -80 °C. En separat påse innehåller tio S.N.A.P.™ gelreningskolonner för gelrenande PCR-produkter. Förvaras vid rumstemperatur. 10-reaktionen TOPO™ Cloning Kit for Sequencing innehåller två lådor. Förvara TOPO™ Kloningslåda vid -20 °C. Förvara den kompetenta E. coli- lådan vid -70 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) Omvänd transkription
Inkluderar Varje GeneRacer Satsen innehåller GeneRacer box, en RT box, S.N.A.P. kolumner och en TOPO Kloningssats. De GeneRacer och RT-boxen innehåller tillräckligt med reagens för fem cDNA-reaktioner plus en kontrollreaktion och primers för 50 PCR-reaktioner. Ingår i GeneRacer box är enzymerna CIP, TAP, T4 RNA-ligas och deras buffertar GeneRacer RNA Oligo (föralikvoterad och lyofiliserad), GeneRacer Primers och Nested Primers, RNaseOUT Rekombinant ribonukleasinhibitor, fenol/kloroform, musselglykogen, sterilt vatten och kontroller. SuperScript III RT-boxen innehåller SuperScript III RT, 5X första-strängsbuffert, DTT, RNase H, slumpmässiga primrar, GeneRacer Oligo dT Primer och dNTP mix. Den klonade AMV RT-lådan inkluderar klonad AMV RT, 5X RT-buffert, slumpmässiga primrar, GeneRacer Oligo dT Primer och dNTP mix. En separat påse innehåller tio S.N.A.P. gelreningskolonner för gelrenande PCR-produkter. Förvaras vid rumstemperatur. 10-reaktionen TOPO Cloning Kit for Sequencing innehåller två lådor. Kompetent E. coli .
Produktlinje GeneRacer, SuperScript, TOPO, Zero Blunt
Produkttyp Kloningssats
Kvantitet 1 Kit
Vektor pCR4Blunt-TOPO