Läs mer
Invitrogen™ GeneRacer™ Kit med SuperScript™ III RT och TOPO TA Cloning™ Kit för sekvensering
Produktkod. 10093232
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10093232 1 Kit 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093232 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L150201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12350.00 SEK
    11979.65 SEK / 5ml
    Save 370.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Säkerställer amplifiering av endast fullängdstranskript genom eliminering av trunkerade meddelanden från amplifieringsprocessen
De GeneRacer Kit tillhandahåller en metod för att erhålla fullängds 5'- och 3'-ändar av cDNA med användning av känd cDNA-sekvens från uttryckta sekvenstaggar (EST), subtraherad cDNA, differentiell visning eller biblioteksscreening. RACE PCR-produkter kan snabbt och enkelt klonas med antingen Zero Blunt TOPO PCR-kloningskit för sekvensering (PCR-produkter med trubbiga ändar) eller TOPO TA Cloning för Sequencing Kit (PCR-produkter med 3' A-överhäng). Med hjälp av de tillhandahållna protokollen kan cDNA-ändarna av sällsynta (30 kopior/cell) och långa (9 kb) transkript amplifieras och sekvenseras från 1 μg totalt RNA.
  • Generera cDNA från transkript som är minst 10 kb långa
  • Få fullängds 5'-ände av sällsynta transkript med färre än 30 kopior per cell
  • Klona 5'- och 3'-ändar av full längd för att konstruera komplett cDNA-sekvens
Kloning, PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-bibliotek och bibliotekskonstruktion
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Kloningsmetod TOPO TA
Innehåll och lagring Lagra varje modul enligt anvisningarna:
GeneRacer™ Modul (-°20 C):
• 2x 1,5 ml sterilt vatten
• 24μ l RNaseOut™
• 6μ l varje kalvtarmfosfatas (CIP), CIP-buffert, tobakssyrapyrofosfatas (TAP), 10X TAP-buffert, T4 RNA-ligas, 10X T4 RNA-ligasbuffert och 10 mM ATP
• 6x 250 ng GeneRacer™ RNA Oligo
• 2x 1 ml fenol/kloroform
• 36μ l Musselglykogen
• 200μ l Natriumacetat (3 M)
• 225μ l vardera GeneRacer™ 5′ Primer, 5′ Kapslad Primer, 3′ Primer och 3′ Kapslad Primer
• 20μ l Kontroll HeLa Total RNA (500 ng/μ l)
• 15μ l varje kontrollprimer A och kontrollprimer B.1
SuperScript™ III RT-modul (-20 °C)
• 6μ l SuperScript™ III Omvänd Transcriptase (200 U/μ l)
• 24μ l 5X First Strand Buffer
• 15μ l DTT (0,1 M)
• 6μ l RNaseH (2 U/μ l)
• 6μ l Random Primers (100 ng/μ l)
• 6μ l GeneRacer™ Oligo dT Primer (900 ng/μ l)
• 6μ l dNTP-mix (10 mM vardera)
10 S.N.A.P.™ Kolumner (rumstemperatur)
TOPO TA Cloning™ Kit för sekvensering (-20 °C)
• Tillräckligt med reagens och en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (förvaras vid -80 °C) för att klona 10 GeneRacer™ PCR-produkter; GeneRacer Modul (-°20 C), SuperScript III RT-modul (-°20 C), Kompetent E. coli (lagra vid -°80 C), S.N.A.P. Kolumner (rumstemperatur), TOPO TA Cloning Kit för sekvensering (-20 °C)
Formatera Sats
För användning med (applikation) Omvänd transkription
Inkluderar GeneRacer Modul: 2 x 1,5 ml sterilt vatten, μ24 L μRNaseOut, 6 L vardera kalvtarmfosfatas (CIP), CIP-buffert, tobakssyrapyrofosfatas (TAP), 10X TAP-buffert, T4 RNA-ligas, 10X T4 RNA-ligasbuffert och 10 mM ATP , 6 x 250 ng GeneRacer RNA Oligo , 2 x 1 ml fenol/kloroform, 36 μl musselglykogen, 200 μl natriumacetat (3M ), 225 L μvardera GeneRacer 5' Primer, 5' Kapslad Primer, 3' Primer och 3' Kapslad primer, 20 μL kontroll HeLa Total RNA (500ng/μ L), μ15 L vardera kontrollprimer A och kontrollprimer B.1; SuperScript III RT-modul: 6 μL SuperScript III omvänd Transcriptase (200U/μ L), 24 μL 5X First Strand Buffer, 15 μL DTT (0,1 M), 6 μL RNaseH (2U/μ L), 6 μL Random Primers (100ng/μ L), 6 μL GeneRacer Oligo dT Primer (900ng/μ L), 6 μL dNTP-blandning (10 mM vardera), 10 S.N.A.P. Kolumner, TOPO TA Cloning Kit för sekvensering (-20 C), °Tillräckligt med reagens och One Shot TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktlinje GeneRacer, SuperScript, TA Cloning, TOPO
Produkttyp Kloningssats
Kvantitet 1 Kit
Vektor pCR4-TOPO TA