Läs mer
Invitrogen™ GripTite™ 293 MSR Celllinje
Produktkod. 10042522
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10042522 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10042522 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R79507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29210.00 SEK
    24536.40 SEK / Paket med 1
    Save 4673.60 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Beinhaltet
De GripTite 293 MSR Cell Line tillhandahålls som två rör av en frusen stamlösning av 3 x 10 6 celler, vardera i 1 ml 90 % komplett media och 10 % DMSO. Flytande Geneticin Selektivt antibiotikum (20mL) tillhandahålls som en 50mg/ml lösning. Versene (100 ml) innehåller 0,2 g/L EDTA 4Na i fosfatbuffrad saltlösning. 1X koncentration är 0,2g/L, 0,53mM.
En genetiskt konstruerad human embryonal njure (HEK 293) cellinje som uttrycker den mänskliga makrofagrens receptor
  • Fäster starkt till vanliga vävnadsodlingsplattor för pålitliga resultat
  • Visa samma snabba celltillväxt, höga transfektionseffektivitet och höga uttrycksegenskaper som föräldra-293-H-cellerna
  • Till skillnad från de flesta 293-celler tvättas inte dessa celler bort under de upprepade manipulationerna av rutinmässiga vävnadsodlings- eller platttvättprotokoll
  • Överlägsen vidhäftning möjliggör tillförlitlig reproduktion av ligandbindande, enzymatiska eller immunfluorescensanalysresultat
  • GripTite293 MSR celler förbättrar prestandan i cellbaserade applikationer med hög genomströmning, såväl som standardvävnadskulturer
  • Inget behov av de polylysinbelagda plattorna som vanligtvis används i analys med hög genomströmning: tål automatiserad platttvätt och protokoll med vätskehanteringsrobotar på vanliga vävnadsodlingsplattor utan betydande cellförlust
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur/däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, däggdjursproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, RNAi-transfektion, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion av RNA och miRRNAi, sh
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring De GripTite™ 293 MSR Cellinje tillhandahålls som två rör av en frusen stamlösning av 1 x 107 celler, vardera i 1 ml 90 % komplett media och 10 % DMSO. Förvaras i flytande kväve. Flytande Geneticin™ Selektivt antibiotikum (20 ml) tillhandahålls som en 50 mg/ml lösning. Förvara vid -°20 C eller °2 C till °8 C. Versene (100 ml) innehåller 0,2 g/L EDTA 4Na i fosfatbuffrad saltlösning. IX koncentration är 0,2 g/L=0,53 mM. Förvara vid 2 °C till 8 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celllinje 293 GripTite™ MSR
Art Människa
Koncentration 1X
Kvantitet 1 kit
Produktlinje GripTite
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.