Läs mer
Invitrogen™ GTP
Produktkod. 10654053
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10654053
Brand: Invitrogen™ 18332015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5'-trifosfater) och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt.
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -trifosfater), och 10 mM NTP Mix är lämpliga för användning i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 och T7 RNA-polymeraser för produktion av RNA-sonder, eller RNA-transkript för translation i in vitro translationsextrakt. Dessa nukleotider tillhandahålls som bekväma, färdiga att använda lösningar i en koncentration av 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterade produkter
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM CTP (18331017)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP-blandning (18109017)
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 mM GTP i Tris-HCl (250μ L)
Butik på– 5 till– 30 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Omärkt
Kvantitet 500μ L
För användning med (applikation) in vitro transkription
Form Vätska