Läs mer
Gibco™ High Five™ Celler in Express Five™ Medium
Beskrivning
Innehåller
High Five frusna celler, Express Five Serumfritt medium, glutamin, 100X
High Five Celler (BTI-TN-5B1-4) är ett kloniskt isolat som härrör från den parentala Trichopulsia ni- cellinjen (kållooperovarie). High Five Insektsceller är anpassade till serumfri kultur i Express FiveSFM för maximal celltillväxt och rekombinant genuttryck.
- Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
- Upp till tiofaldig ökning av utsöndrat proteinuttryck jämfört med Sf9-celler
- God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
- Kvalitets- och prestandatestning
Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem Höga nivåer av proteinuttryck i High Five celler kan erhållas med antingen BaculoDirect™ Baculovirus Expression System, den Bac-to-Bac™ Baculovirus Expression System, eller InsectDirect™ Uttryckssystem. Upp till tiofaldig ökning av utsöndrat proteinuttryck jämfört med Sf9-cellerHigh Five celler är det bästa valet för uttryck av utsöndrat protein i insektsceller. De uttrycker konsekvent 5 –10 gånger mer protein än Sf9-celler. God tillväxt i adherent eller suspensionskulturHigh Five ™ celler tinar till vidhäftande kultur och bildar ett oregelbundet monolager med plack som kan vara svåra att isolera. Protokoll för adherent tillväxt finns i Express FiveSFM finns i produktmanualen. High Five celler kan anpassas till suspensionskultur. Kvalitets- och prestandatestning Varje parti High Five celler testas för celltillväxt och viabilitet efter återhämtning från kryokonservering. Master Seed Bank har dessutom testats för kontaminering av bakterier, jäst, mykoplasma och virus och har karakteriserats av isozym- och karyotypanalys.
Bioproduktion, Cellkultur, High Five™ Cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, viral vaccinproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | High Five Frysta celler: • Förvaringsvillkor: flytande kväve (ångfas) Express Five Serumfritt medium: • Förvaringsförhållanden: 2 °–8 °C •Skydda från lätt L-glutamin, 100X: • Lagringsförhållanden: -5 till -20 C °Skydda •mot ljus |
| Celllinje | High Five |
| Celltyp | Insektsceller |
| Art | Trichoplusia ni |
| Mediarekommendation | Express Five™ SFM (serumfria media) |
| Antal celler | 3 x 106 celler |
| Produktlinje | High Five |
| Produkttyp | High Five Celler |
| Kvantitet | 3 x 106 celler |
Endast för forskning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.