Läs mer
Invitrogen™ Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC
Produktkod. 10002532
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10002532 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10002532 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15279101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC tillhandahålls med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA.
Kvantifiering med fluorometri ger större datanoggrannhet
Human Cot-1 DNA-Fluorometric QC är placenta DNA huvudsakligen 50 till 300 bp i storlek och berikad för repetitiva DNA-sekvenser, såsom Alu och Kpn familjemedlemmar (1,2). Kvantifiera Cot-1 DNA™ genom fluorometri ger mer exakta koncentrationsdata för produkter med högre molekylvikt, vilket gör det fördelaktigt för vissa genomiska arrayexperiment, såsom array CGH med BAC matriser. Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC undertrycker vanliga repetitiva element under hybridisering, vilket förbättrar resultaten.
Array CGH, cellanalys, cellulär avbildning, chip-on-chip, kromatinbiologi, fluorescens in situ-hybridisering, genuttrycksanalys och genotypning, genotypning och genomisk profilering, in situ hybridisering (ISH), mikroarrayanalys, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DNA QC
Innehåll och lagring Human Cot-1 DNA™ -Fluorometrisk QC tillhandahålls med 1 mg/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 12 månader vid korrekt förvaring.
Reagenstyp Cot-1 DNA
Frakt skick Torr is
Art Människa
Produktlinje Cot-1 DNA
För användning med (applikation) Blockera icke-specifik hybridisering