Läs mer
Invitrogen™ Drosophila S2-celler i Schneiders medium
Produktkod. 10412072
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10412072
Brand: Invitrogen™ R69007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Kommer från en primär kultur av sent stadium (20-24 timmar gamla) Drosophila melanogaster embryon
GibcoDrosophila S2-celler används för heterologt proteinuttryck i DrosophilaM Expression System (DES™ ). Många egenskaper hos S2-cellinjen tyder på att den härrör från en makrofagliknande linje. S2-celler växer vid rumstemperatur i omgivande CO 2 som ett löst, semi-vidhäftande monolager i vävnadsodlingskolvar och i suspension i spinnare och skakkolvar.
  • Uttryck av protein övergående eller genom generering av stabila cellinjer
  • Kvalitets- och prestandatestning
Cellkultur, Drosophila S2-cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: Flytande kväve (ångfas)
Fraktvillkor: Frysta
Celllinje S2 (Schneider 2)
Celltyp Insektsceller
Art Drosophila
Produkttyp Drosophila S2-celler
Kvantitet 1 ml
Endast för forskning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.