Läs mer
Invitrogen™ PichiaEasyComp™ Transformationssats
Produktkod. 10778244
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10778244 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10778244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K173001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Tillräckligt med reagens (lösningar I, II och III) för 6 preparat av kompetenta celler. Varje kompetent cellpreparat ger tillräckligt med celler för 20 transformationer.
Designad för snabb beredning och transformation av kompetenta Pichia pastoris -celler
  • Kompetenta celler kan frysas för framtida användning, vilket minimerar avfallet
  • Kompetenta celler kan förberedas på mindre än 30 minuter
  • Kompetenta cellberednings- och transformationslösningar är optimerade för användning med Pichia pastoris tillhandahålls redo att användas och testas för att säkerställa resultat
Kloning, Pichia pastoris uttryckssystem, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys/transformation/jästexpression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pichia Transformation Kit
Innehåll och lagring PichiaEasyComp™ Transformation Kit innehåller tillräckligt med reagens (lösningar I, II och III) för 6 preparat av kompetenta celler. Varje kompetent cellpreparat ger tillräckligt med celler för 20 transformationer. Förvara lösningar I och III vid +4 °C. Förvara lösning II i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Målorganismklass P. pastoris
Kvantitet 1 kit
Produktlinje EasyComp