Läs mer
Invitrogen™ TaqDNA-polymeras, rekombinant
Produktkod. 11508626
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11508626 1500 reaktioner 1000 enheter
10174762 100 reaktioner Varje
10033382 500 reaktioner -
10063262 5000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508626 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10342046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6390.00 SEK
    5431.65 SEK / Paket med 1000
    Save 958.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymeras är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer.
TaqDNA-polymeras, rekombinant, är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer. Detta rekombinanta enzym renas från den klonade Thermus aquaticus DNA-polymerasgenen uttryckt i E. coli och består av en enda polypeptid med en molekylvikt av 94 kDa. Den har en 5' till 3' DNA-polymerasaktivitet och en 5' till 3' exonukleasaktivitet.
Funktioner
  • Ett val av rekombinant eller nativt enzym
  • Amplifiering av PCR-produkter upp till 5 kb i storlek
  • Enzyme är licensierat och kvalificerat för PCR
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
  • Sekvensering av ssDNA
  • Cykelsekvensering
Anteckningar
  • En enhet avTaq DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol deoxiribonukleotid i DNA på 30 minuter vid 74 °C.
  • För överlägsen PCR-prestanda, DreamTaq DNA-polymeras rekommenderas.
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring •TaqDNA-polymeras (5 U/μ L), 3 x 100μ L
• 10X PCR-buffert, 7,5 ml
• 50 mM MgCl 2 , 3
mL Förvaras vid -°10 C till -°30 C i en icke-frostfri frys.
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR, Standard PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 3 x 500 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 1500 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA