Läs mer
Invitrogen™ TaqDNA-polymeras, rekombinant
Produktkod. p-4919389
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174762
Brand: Invitrogen™ 10342053
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Taq DNA Polymerase (5U/μL); 10X PCR buffer (200mM Tris-HCl pH 8.4, 500mM KCl); Magnesium Chloride (50mM)
TaqDNA-polymeras är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer.
TaqDNA-polymeras, rekombinant, är ett termostabilt enzym som syntetiserar DNA från enkelsträngade mallar i närvaro av dNTP och en primer. Detta rekombinanta enzym renas från den klonade Thermus aquaticus DNA-polymerasgenen uttryckt i E. coli och består av en enda polypeptid med en molekylvikt av 94 kDa. Den har en 5' till 3' DNA-polymerasaktivitet och en 5' till 3' exonukleasaktivitet.
Funktioner
  • Ett val av rekombinant eller nativt enzym
  • Amplifiering av PCR-produkter upp till 5 kb i storlek
  • Enzyme är licensierat och kvalificerat för PCR
Användningsområden
  • Amplifiering av DNA från komplexa genomiska, virala och plasmidmallar
  • RT-PCR
  • Sekvensering av ssDNA
  • Cykelsekvensering
Anteckningar
  • En enhet avTaq DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol deoxiribonukleotid i DNA på 30 minuter vid 74 °C.
  • För överlägsen PCR-prestanda, DreamTaq DNA-polymeras rekommenderas.
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5 U/μ l
Innehåll och lagring TaqDNA-polymeras (5 U/μ L), 20μ L
• 10X PCR-buffert, 1,5 ml
• 50 mM MgCl 2 , 1
mL Förvaras vid -°10 C till -°30 C i en icke-frostfri frys.
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Formatera Fristående enzym
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR, Standard PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Exonukleasaktivitet 5' - 3'
Produkttyp DNA-polymeras
Kvantitet 100 enheter
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat Separata komponenter
Storlek (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Utgångsmaterial DNA