Läs mer
Invitrogen™ InsectSelect™ Glow Kit med Sf9-celler
Beskrivning
Innehåller
De InsectSelect Glow Kit innehåller 20 μg vardera av supercoiled, lyofiliserade pIZT/V5-His och pIZT/V5-His/CAT, 2 μg vardera av frystorkade OpIE 2 Forward och Reverse Sequencing primers, 1g Zeocin , Cellfectin Reagens, Sf9-celler och 1L av GIBCO Grace's Insect Media. pIZT/V5-His Vector Kit innehåller endast expressionsvektorerna och primers som beskrivs.
- pIZT/V5-His-vektorn har OpIE 2-promotorn för konstitutivt uttryck
- De Zeocin resistensgen för snabbt urval av stabilt transfekterade cellinjer
- C-terminal V5-epitop och polyhistidin (6xHis)-sekvens för detektion med Anti-V5-antikropp och snabb rening med nickel-kelaterande harts
- pIZT/V5-His uttrycker en fusion av det gröna fluorescerande proteinet och Zeocin resistent protein (Zeo-GFP): Zeo-GFP-fusionsproteinet tillåter snabbt urval av stabilt transfekterade cellinjer med Zeocin och ger en fluorescerande fenotyp som förenklar identifiering av transfekterade celler
Konstitutivt proteinuttryck i insektsceller, högnivåproteinproduktion i insektsceller, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | OplE2 |
| Produkttyp | Sf9 Cells Glow Kit |
| Innehåll och lagring | De InsectSelect™ Glow Kit innehåller 20 stμ g vardera av supercoiled, lyofiliserad pIZT/V5-His och pIZT/V5-His/CAT, 2μ g vardera lyofiliserade OpIE 2 Forward och Reverse Sequencing primers, 1 g Zeocin,™ Cellfectin™ Reagens, Sf9-celler och 1 L GIBCO™ Grace's Insect Media. pIZT/V5-His Vector Kit innehåller endast expressionsvektorerna och primrarna som beskrivits ovan. Förvara frysta insektsceller i flytande kväve. Lagra medium och Cellfectin™ Reagens vid +4 °C. Förvara alla andra reagenser vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Protein Tag Position (till din gen) | C-terminal |
| Protein Tag | Hans Tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Kvantitet | 1 kit |
| Vektor | pIZ |
| Produktlinje | InsectSelect |