Läs mer
Invitrogen™ IPTG
Produktkod. 10397642
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10397642
Brand: Invitrogen™ 15529019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
IPTG (isopropyltio-β -galaktosid), en strukturell icke-metaboliserbar analog av allolaktos, är en inducerare avβ -galaktosidasaktivitet i bakterier och är lämplig för användning med X-Gal eller Bluo-Gal för att detektera lac -genaktivitet i kloningsprocedurer.
IPTG (isopropyltio-β -galaktosid), en strukturell icke-metaboliserbar analog av allolaktos, är en inducerare avβ -galaktosidasaktivitet i bakterier och är lämplig för användning med X-Gal eller Bluo-Gal för att detektera lac -genaktivitet i kloningsprocedurer. IPTG binder till lac- repressorn, frigör den från lac- operatorn och tillåter därmed transkription av gener i lac- operonet, såsom genen som kodar förβ -galaktosidas.
Dessutom är IPTG en av de mest effektiva molekylära inducerarna för promotors transkriptionsaktivitet ’och används i stor utsträckning för induktion av heterolog proteinexpression i E. coli . Även om de huvudsakligen användes i cellodlingsanalyser, visade publikationer även användningen av IPTG in vivo i djurmodeller.
Primära applikationer
• Blå-—vit screening inducerar funktionellβ -galaktosidas
• Inducera proteinuttryck från inducerbart T7 RNA-polymeras E. coli uttryckssystem reglerat av lac
operon Hitta det mediaformat som passar dina behov
• Vi erbjuder ett brett utbud av färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB-buljong (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC-återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
• X-Gal (kat. nr. 15520018) eller Bluo-Gal (kat. nr. 15519028) för blå-vit screening.
Beställningsinfo
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IPTG (isopropylβ -D-tiogalaktopyranosid)
Innehåll och lagring •IPTG-pulver (1 g)
Butik på– 20 °C.
Formatera Flaska
Kvantitet 1 g
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Pulver