Learn More
Invitrogen™ LB Agar (Lennox L Agar), pulver
Product Code. p-4918431
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2,5 kg
Unit Size:
2.5kg
500g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 11518916
Brand: Invitrogen™ 22700025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LB-agar (Lennox L-agar) är ett fast agarmediepulver som rekommenderas för allmänt underhåll och tillväxt av E. coli- stammar.
LB-agar (Lennox L-agar) är ett fast agarmediepulver som rekommenderas för allmänt underhåll och tillväxt av E. coli- stammar. Eftersom E. coli inte kan smälta agar men kan absorbera näring från LB-mediet, kan enstaka kolonier enkelt isoleras och selekteras. Med tillsats av ett selektivt antibiotikum kan endast transformerade E. coli med resistens mot det antibiotikumet växa. Lennox-formuleringen har lägre nivåer av salter än Miller och är därför att föredra när man använder saltkänsliga antibiotika som t.ex. Zeocin tetracyklin eller kloramfenikol.
Lennox-buljong är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och för att utföra kolifagplackanalyser. Den ursprungliga formuleringen publicerades 1951 av Guiseppe Bertani i hans studie av fagplackbildning och namngavs som Lysogeny-buljong. Det är också känt som Lennox-buljong och Luria-Bertani-buljong.
Fasta odlingsmedier har varit en stor vändpunkt för bakteriologin, introducerad av Robert Koch 1881 genom att tillsätta flytande kulturer i gelatin (senare ersatt av agar som härrör från tång enligt Walter Hesses upptäckt). Detta gjorde det möjligt för pläterade bakterier att bilda synliga kolonier på en fast och slät yta. Kochs ’assistent, Julius Petri, designade en grund skål med lock där medium kunde hällas, kylas till fasthet och skyddas från föroreningar.
Ofta använda LB-mediumformuleringar skiljer sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/L NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L NaCl
LB-agar (Lennox L-agar)beredning och beredning
Beredning per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt, 5 g NaCl och 12 g SELECT-agar.
För att förbereda 1 L LB-agarmedium (1,2 % slutlig agarkoncentration), väg 37 g pulver och tillsätt destillerat vatten till 1 L. Justera pH-värdet till 7,0 med 5 N NaOH och sterilisera genom autoklavering i 25 minuter vid °121 C.
Primära applikationer
• Selektera med hjälp av antibiotikatransformerade E. coli -koloni med konstruerad DNA-plasmid
• Strålning och isolering av bakterieceller på LB-agarplatta
• Blåvit screening med X-Gal eller Bluo-gal och
IPTG LB agarplattor Hitta det mediaformat du behöver
• Vi erbjuder andra färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB (Lennox) (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
• Utforska våra medietillsatser: X-Gal (kat. nr. 15520034), Bluo-gal (kat. nr. 15519028), IPTG (kat. nr. 15529019).
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring •500 g LB Agar Dehydrated Media Powder
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp LB-agar (Lennox L-agar)
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli