Läs mer
Invitrogen™ LB buljongbas (Lennox)
Produktkod. 11528866
Change view
Kvantitet:
500 g
2,5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528866 2,5 kg Varje
11538866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528866 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12780029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    4051.65 SEK / 2.5kg
    Save 168.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LB Broth Base (Lennox-formulering) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och utföra kolifagplackanalyser.
LB Broth Base (Lennox-formulering) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och utföra kolifagplackanalyser. Den ursprungliga formuleringen publicerades 1951 av Guiseppe Bertani i hans studie av fagplackbildning och fick namnet Lysogeny-buljong. Det är också känt som Lennox-buljong och Luria-Bertani-buljong.
Ofta använda LB-mediumformuleringar skiljer sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/L NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L
NaCl LB-buljongbas rekommenderas för allmänt underhåll och tillväxt av E. coli eftersom det möjliggör snabb cellexpansion och nå hög celldensitet. Dess Lennox-formulering har lägre nivåer av salter än Miller och rekommenderas att använda med saltkänsliga antibiotika som t.ex. Zeocin tetracyklin eller kloramfenikol.
LB Bouillon Basformulering och beredning
För att förbereda 1 L Lennox-LB media, väg 20 g pulver och tillsätt destillerat vatten till 1 L. Justera pH-värdet till 7,0 med 5 N NaOH och sterilisera genom autoklavering i 25 minuter vid 121 °C. Formulering per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt och 5 g NaCl.
Primära applikationer
• Tillväxt och underhåll av E. coli -stammar för plasmidrening och/eller proteinuttryck
• Återsuspension av cellfraktioner från T. pyriformis
Hitta det mediaformat som passar dina behov
Vi erbjuder andra färdiga mediaformuleringar, såsom LB (Lennox) (kat.nr. 10855001), Terrific Broth (kat.nr. A1374301) eller SOC-återvinningsmedium (kat.nr. 3454400).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2,5 kg Dehydrerat mediapulver
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp LB Broth Base (Lennox L Broth Base)
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 2,5 kg
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli