Läs mer
Invitrogen™ LB buljongbas (Lennox)
Produktkod. p-4918427
Kvantitet:
500 g
2,5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538866
Brand: Invitrogen™ 12780052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LB Broth Base (Lennox-formulering) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och utföra kolifagplackanalyser.
LB Broth Base (Lennox-formulering) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och utföra kolifagplackanalyser. Den ursprungliga formuleringen publicerades 1951 av Guiseppe Bertani i hans studie av fagplackbildning och fick namnet Lysogeny-buljong. Det är också känt som Lennox-buljong och Luria-Bertani-buljong.
Ofta använda LB-mediumformuleringar skiljer sig i saltkoncentration:
• Miller: 10 g/L NaCl
• Lennox: 5 g/L NaCl
• Luria: 0,5 g/L
NaCl LB-buljongbas rekommenderas för allmänt underhåll och tillväxt av E. coli eftersom det möjliggör snabb cellexpansion och nå hög celldensitet. Dess Lennox-formulering har lägre nivåer av salter än Miller och rekommenderas att använda med saltkänsliga antibiotika som t.ex. Zeocin tetracyklin eller kloramfenikol.
LB Bouillon Basformulering och beredning
För att förbereda 1 L Lennox-LB media, väg 20 g pulver och tillsätt destillerat vatten till 1 L. Justera pH-värdet till 7,0 med 5 N NaOH och sterilisera genom autoklavering i 25 minuter vid 121 °C. Formulering per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt och 5 g NaCl.
Primära applikationer
• Tillväxt och underhåll av E. coli -stammar för plasmidrening och/eller proteinuttryck
• Återsuspension av cellfraktioner från T. pyriformis
Hitta det mediaformat som passar dina behov
Vi erbjuder andra färdiga mediaformuleringar, såsom LB (Lennox) (kat.nr. 10855001), Terrific Broth (kat.nr. A1374301) eller SOC-återvinningsmedium (kat.nr. 3454400).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500 g LB Dehydrated Media Powder
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp LB Broth Base (Lennox L Broth Base)
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli