Läs mer
Invitrogen™ Library Efficiency™ DH5α Kompetenta celler
Produktkod. 11573117
Change view
Kvantitet:
5 x 200μ L
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11573117 5 x 200μ L 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11573117 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18263012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1372.00 SEK
    1070.65 SEK / 1ml
    Save 301.35 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Library Efficiency DH5α Kompetenta celler: 5 injektionsflaskor, μ200 L vardera (totalt 1 ml), pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 injektionsflaska, μ50 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
Library Efficiency DH5α Kompetenta celler är en mångsidig stam av kemiskt kompetenta celler som används i många vardagliga kloningsapplikationer.
Library Efficiency DH5α Kompetenta celler är en mångsidig stam av kemiskt kompetenta celler som används i många vardagliga kloningsapplikationer. Framställda genom en egenutvecklad modifiering av Hanahan-metoden, kan dessa celler uppnå transformationseffektivitet av> 1 x 10 8 cfu/μ g kontroll-DNA per 100μ L reaktion.
Library Efficiency DH5α Kompetenta celler rekommenderas för rutinkloning av gener i stora plasmider och är lämpliga för svåra klonkonstruktioner, såsom trubbiga ligeringar eller kloning med begränsad mängd DNA.
Stammen har genotypen lac Z M15, Δvilket möjliggör blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Den bär också rec A1-mutationen, som hjälper till att minska rekombinationshastigheten samtidigt som plasmid-DNA förökas, och slut -A1-mutationen som gör DH5α celler ett utmärkt val för att amplifiera plasmid-DNA för efterföljande extraktion och rening. DH5α celler kan transformeras effektivt med stora plasmider och kan tjäna som en värd för M13mp-kloningsvektorerna om en gräsmatta med DH5 αF ′IQ (kat.nr. 18288019), till exempel, tillhandahålls för att tillåta plackbildning.
Library Efficiency DH5α Kompetenta celler erbjuder:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 8 cfu/μ g
•lac Z ΔM15 markör som gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen som tillåter blå/vit screening på agarplattor som innehåller X-Gal eller Bluo-Gal
• Plasmid-DNA bibehålls med minimala rekombinationshändelser på grund av rec Al-mutation
•End A1-mutation som möjliggör ökat plasmidutbyte och kvantitet
•hsd R17 genotyp som möjliggör effektiv transformation av klonat ometylerat DNA från PCR
genotyp F
-Φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F) U169 rec A1 end A1 hsd R17 (rk-, mk+) pho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1
Hitta den belastning och format som passar dina behov
• DH5α stam och dess derivat finns tillgängliga med en mängd olika transformationseffektiviteter och i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• MAX Efficiency DH5 F IQ αCompetent ´Cells (kat. nr. 18288019) finns tillgängliga i kemiskt kompetent format.
• DH5α -T1R kompetenta celler finns tillgängliga i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Mediaeffektivitet (1 x 10 8 till 1 x 10 9 cfu/μg)
Innehåll och lagring • Library Efficiency DH5α Kompetenta celler (5 x 200μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje Library Efficiency
Kvantitet 5 x 200μ L