Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 CD-transfektionsreagens
Produktkod. 10194622
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10194622 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10194622 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12566014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Proprietär animaliskt ursprung, kemiskt definierad formulering för transfektering av nukleinsyror till eukaryota celler
Dessa reagens tillåter högeffektiv transfektion av ett brett spektrum av celltyper, inklusive adherent-, suspensions-, insekts- och endotellinjer, såväl som primära kulturer. Alla transfektionsreagenser inkluderar strömlinjeformade protokoll för maximal bekvämlighet och enkel användning i många applikationer, inklusive applikationer med hög genomströmning.
  • Högsta transfektionseffektivitet i många celltyper och format
  • Formulering fri från animaliskt ursprung säkerställer att cellodling och bioproduktionsprocesser från däggdjur är fria från material som härrör från djur
  • DNA-Lipofectamine 2000 CD-komplex kan tillsättas direkt till celler i odlingsmedium
  • Det är inte nödvändigt att ta bort komplex eller byta/lägga till medium efter transfektion, men komplex kan tas bort efter 4-–6 timmar
PCR och realtids-PCR, omvänd transkription, cDNA-syntes direkt från celler
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Kvalificerad för ambient eller våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad
Innehåll och lagring Varje reagens ska förvaras vid 2 –8 C °vid mottagandet.
Celltyp Etablerade cellinjer
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Våt is