Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
Beskrivning
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är ett mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer. Forskare använder Lipofectamine™ 2000 Reagens för siRNA- och shRNA-baserade gen-knockdown-experiment, såväl som för studier av genuttryck. Lipofectamine 2000 Transfection Reagent är det bästa transfektionsreagenset som finns tillgängligt från Life Technologies för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA.
- Exceptionell transfektionseffektivitet i det bredaste utbudet av cellinjer och de högsta nivåerna av rekombinant proteinuttryck
- Överlägsen prestanda för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA
- Bevisad effekt i närvaro av serum, eliminerar behovet av att byta media efter transfektion
- Pålitlig prestanda för tillämpningar med hög genomströmning
- Det bästa valet för att etablera stabila cellinjer
Beställningsinfo
Hållbar förpackning. Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller en flaska (15 ml) Lipofectamine™ 2000 Reagent. Förvaras vid 2 –8 °C. Får ej frysas. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 15 ml |
| Visa mer |