Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10696343
Change view
Kvantitet:
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
1.5ml
750µL
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696343 0,75 ml 750µL
10696153 1,5 ml 1.5ml
10600714 15 ml Varje
12313563 0,3 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10696343 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11668027
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är ett mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer. Forskare använder Lipofectamine™ 2000 Reagens för siRNA- och shRNA-baserade genknockdown-experiment, såväl som för studier av genuttryck. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är vårt bästa transfektionsreagens som finns tillgängligt för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA.
Med Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens, du får:
  • Exceptionell transfektionseffektivitet i det bredaste utbudet av cellinjer och de högsta nivåerna av rekombinant proteinuttryck (se tabell)
  • Överlägsen prestanda för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA
  • Bevisad effekt i närvaro av serum —eliminerar behovet av att byta media efter transfektion
  • Pålitlig prestanda för tillämpningar med hög genomströmning
  • Det bästa valet för att etablera
    stabila cellinjer Ett högpresterande transfektionsreagens för genuttryck och gentystnad
    Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent fungerar effektivt med alla vanliga cellinjer såväl som med många utmanande, och kan användas i media med eller utan serum. För gentystnad, Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagents högeffektiva transfektioner ger de höga nivåer av gennedbrytning som krävs för att uppnå övertygande resultat. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är det främsta valet för samtransfektion, med tanke på dess effektivitet för transfektering av både siRNA och plasmid-DNA. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är lätt att —använda, blanda helt enkelt med nukleinsyra och tillsätt till cellkultur.
    Idealisk för arbete med hög genomströmning
    Enkelhet och snabbhet i kombination med hög transfektionseffektivitet gör Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens idealiskt för transient proteinuttryck eller RNAi-transfektioner med hög genomströmning. Transfektionsförhållanden kan lätt fastställas för automatiserade eller robotsystem som används i sådana tillämpningar.
  • Beställningsinfo
    Hållbar förpackning. Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Innehåller en injektionsflaska (0,75 ml) Lipofectamine™ 2000 reagens. Förvara vid 2 –8 °C. Får ej frysas.
    Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
    Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
    Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
    Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
    För användning med (applikation) Transfektion
    Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
    Produktlinje Lipofectamine
    Produkttyp Transfektionsreagens
    Kvantitet 0,75 ml
    Serum kompatibel Ja
    Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is