Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
Beskrivning
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är ett mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer. Forskare använder Lipofectamine™ 2000 Reagens för siRNA- och shRNA-baserade genknockdown-experiment, såväl som för studier av genuttryck. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är vårt bästa transfektionsreagens som finns tillgängligt för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA.
Med Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens, du får:
Exceptionell transfektionseffektivitet i det bredaste utbudet av cellinjer och de högsta nivåerna av rekombinant proteinuttryck (se tabell)
Överlägsen prestanda för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA
Bevisad effekt i närvaro av serum —eliminerar behovet av att byta media efter transfektion
Pålitlig prestanda för tillämpningar med hög genomströmning
Det bästa valet för att etablera
stabila cellinjer Ett högpresterande transfektionsreagens för genuttryck och gentystnad
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent fungerar effektivt med alla vanliga cellinjer såväl som med många utmanande, och kan användas i media med eller utan serum. För gentystnad, Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagents högeffektiva transfektioner ger de höga nivåer av gennedbrytning som krävs för att uppnå övertygande resultat. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är det främsta valet för samtransfektion, med tanke på dess effektivitet för transfektering av både siRNA och plasmid-DNA. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är lätt att —använda, blanda helt enkelt med nukleinsyra och tillsätt till cellkultur.
Idealisk för arbete med hög genomströmning
Enkelhet och snabbhet i kombination med hög transfektionseffektivitet gör Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens idealiskt för transient proteinuttryck eller RNAi-transfektioner med hög genomströmning. Transfektionsförhållanden kan lätt fastställas för automatiserade eller robotsystem som används i sådana tillämpningar.
Med Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens, du får:
stabila cellinjer Ett högpresterande transfektionsreagens för genuttryck och gentystnad
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent fungerar effektivt med alla vanliga cellinjer såväl som med många utmanande, och kan användas i media med eller utan serum. För gentystnad, Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagents högeffektiva transfektioner ger de höga nivåer av gennedbrytning som krävs för att uppnå övertygande resultat. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är det främsta valet för samtransfektion, med tanke på dess effektivitet för transfektering av både siRNA och plasmid-DNA. Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är lätt att —använda, blanda helt enkelt med nukleinsyra och tillsätt till cellkultur.
Idealisk för arbete med hög genomströmning
Enkelhet och snabbhet i kombination med hög transfektionseffektivitet gör Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens idealiskt för transient proteinuttryck eller RNAi-transfektioner med hög genomströmning. Transfektionsförhållanden kan lätt fastställas för automatiserade eller robotsystem som används i sådana tillämpningar.
Beställningsinfo
Hållbar förpackning. Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.