Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
Produktkod. p-4255290
Change view
Kvantitet:
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
1.5ml
750µL
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696153 1,5 ml 1.5ml
10600714 15 ml Varje
10696343 0,75 ml 750µL
12313563 0,3 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10696153 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11668019
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent är ett mångsidigt transfektionsreagens som har visat sig effektivt transfektera det bredaste utbudet av adherenta och suspensionscellinjer. Forskare använder Lipofectamine™ 2000 Reagens för siRNA- och shRNA-baserade gen-knockdown-experiment, såväl som för studier av genuttryck. Lipofectamine 2000 Transfection Reagent är det bästa transfektionsreagenset som finns tillgängligt från Life Technologies för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA.
  • Exceptionell transfektionseffektivitet i det bredaste utbudet av cellinjer och de högsta nivåerna av rekombinant proteinuttryck
  • Överlägsen prestanda för samtransfektion av siRNA och plasmid-DNA
  • Bevisad effekt i närvaro av serum, eliminerar behovet av att byta media efter transfektion
  • Pålitlig prestanda för tillämpningar med hög genomströmning
  • Det bästa valet för att etablera stabila cellinjer
Beställningsinfo
Hållbar förpackning. Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en flaska (1,5 ml) Lipofectamine™ 2000 Reagent. Förvaras vid 2 –8 °C. Får ej frysas.
Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1,5 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is