Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
Produktkod. 10514953
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
750µL
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10514953 0,75 ml 750µL
10601435 1,5 ml Varje
12333563 0,1 ml Varje
12323563 0,3 ml Varje
12343563 15 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10514953 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 13778075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8620.00 SEK
    7499.65 SEK / 0.75ml
    Save 1120.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå effektiv RNAi-transfektion med Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens över ett brett spektrum av celltyper. Detta lipidbaserade transfektionsreagens är optimerat för siRNA- och miRNA-transfektion, vilket erbjuder hög leveranseffektivitet och låg cellulär toxicitet, vilket möjliggör effektiv gentystnad.
Lipofectamine RNAiMAX-reagens är en ledande transfektionsreagens som är särskilt utformad för RNA-interferensapplikationer. Den levererar effektivt siRNA och miRNA till en mängd olika celltyper, vilket säkerställer hög transfektionseffektivitet och effektiv gennedbrytning. Den proprietära katjoniska lipidformuleringen minimerar cytotoxicitet, vilket gör den lämplig för känsliga celler och långsiktiga studier. Lipofectamine RNAiMAX-reagens är optimerad för konsekvent prestanda och ger forskare tillförlitliga resultat i gentystnadsexperiment. Dess användarvänlighet och kompatibilitet med högkapacitetsscreening gör den till ett oumbärligt verktyg för grundläggande biologisk forskning och funktionell genomik.
Egenskaper hos Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens
  • Optimerad för RNAi—Specifikt formulerad för RNA-interferensapplikationer, med maximal siRNA- och miRNA-transfektion samt gentystnad.
  • Överlägsen siRNA-transfektionseffektivitet—kräver lägre siRNA-koncentrationer för effektiv gennedbrytning
  • miRNA-reagenskompatibel—ger överlägsna transfektionseffektivitet för miRNA-mimiker och hämmare
  • Minimal cytotoxicitet—, flexibelt 10-faldig koncentrationsområde för siRNA-transfektionsreagensen med låg cellulär påverkan
  • Bred celltypkompatibilitet—mångsidig användning i ett brett spektrum av celllinjer, inklusive svårtransfekterade celler
  • Enkla och snabba protokollsteg—som är lättföljda och sparar tid och ansträngning i labbet för konsekventa och reproducerbara resultat
Hög knockdown i ett brett spektrum av celler
Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens är ett effektivt siRNA-transfektionsreagens som är lämpligt för ett brett spektrum av celltyper, inklusive primära celler (se figur). Den uppnår högeffektiv siRNA-transfektion, vilket leder till betydande gennedslagning som krävs för övertygande resultat av gentystnad.
Enkla, högkapacitetsberedda transfektioner
Blanda Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens med siRNA, tillsätt i dina celler, inkubera och mät gennedbrytning. Dess enkelhet och hastighet, i kombination med hög transfektionseffektivitet, gör den idealisk för högkapacitets siRNA-transfektionsflöden. Oavsett om det är ett framåt- eller bakåtriktat transfektionsprotokoll kan siRNA-transfektionsförhållanden enkelt optimeras för automatiserade eller robotiska system.
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Kvalificerad för ambient eller våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en flaska (0,75 ml) Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent. Förvaras vid 2 –8 °C. Får ej frysas.
Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Syntetisk siRNA, siRNA [small interfering RNA], miRNA [mikroRNA]
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 0,75 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is