Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
Beskrivning
Lipofectamine RNAiMAX-reagens är en ledande transfektionsreagens som är särskilt utformad för RNA-interferensapplikationer. Den levererar effektivt siRNA och miRNA till en mängd olika celltyper, vilket säkerställer hög transfektionseffektivitet och effektiv gennedbrytning. Den proprietära katjoniska lipidformuleringen minimerar cytotoxicitet, vilket gör den lämplig för känsliga celler och långsiktiga studier. Lipofectamine RNAiMAX-reagens är optimerad för konsekvent prestanda och ger forskare tillförlitliga resultat i gentystnadsexperiment. Dess användarvänlighet och kompatibilitet med högkapacitetsscreening gör den till ett oumbärligt verktyg för grundläggande biologisk forskning och funktionell genomik.
Egenskaper hos Lipofectamine RNAiMAX transfektionsreagens
- Optimerad för RNAi—Specifikt formulerad för RNA-interferensapplikationer, med maximal siRNA- och miRNA-transfektion samt gentystnad.
- Överlägsen siRNA-transfektionseffektivitet—kräver lägre siRNA-koncentrationer för effektiv gennedbrytning
- miRNA-reagenskompatibel—ger överlägsna transfektionseffektivitet för miRNA-mimiker och hämmare
- Minimal cytotoxicitet—, flexibelt 10-faldig koncentrationsområde för siRNA-transfektionsreagensen med låg cellulär påverkan
- Bred celltypkompatibilitet—mångsidig användning i ett brett spektrum av celllinjer, inklusive svårtransfekterade celler
- Enkla och snabba protokollsteg—som är lättföljda och sparar tid och ansträngning i labbet för konsekventa och reproducerbara resultat
Hög knockdown i ett brett spektrum av celler
Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens är ett effektivt siRNA-transfektionsreagens som är lämpligt för ett brett spektrum av celltyper, inklusive primära celler (se figur). Den uppnår högeffektiv siRNA-transfektion, vilket leder till betydande gennedslagning som krävs för övertygande resultat av gentystnad.
Enkla, högkapacitetsberedda transfektioner
Blanda Lipofectamine RNAiMAX Transfektionsreagens med siRNA, tillsätt i dina celler, inkubera och mät gennedbrytning. Dess enkelhet och hastighet, i kombination med hög transfektionseffektivitet, gör den idealisk för högkapacitets siRNA-transfektionsflöden. Oavsett om det är ett framåt- eller bakåtriktat transfektionsprotokoll kan siRNA-transfektionsförhållanden enkelt optimeras för automatiserade eller robotiska system.
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Kvalificerad för ambient eller våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje enhet innehåller en injektionsflaska med Lipofectamine™ RNAiMAX™ Reagens (0,3 ml). Förvara vid 2 –8 °C. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | siRNA [small interfering RNA], Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR), RNAi, miRNA [mikroRNA] |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 0,3 ml |
| Visa mer |