Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12343563
Kvantitet:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
750µL
Varje
Produktkod. 12343563
Brand: Invitrogen™ 13778500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger högsta transfektionseffektivitet på det bredaste utbudet av celltyper för siRNA-medierade gen-knockdown-experiment
Lipofectamine RNAiMAX reagent is a leading transfection reagent designed specifically for RNA interference applications. It efficiently delivers siRNA and miRNA into a wide variety of cell types, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockdown. The proprietary cationic lipid formulation minimizes cytotoxicity, making it suitable for sensitive cells and long-term studies. Lipofectamine RNAiMAX reagent is optimized for consistent performance, providing researchers with reliable results in gene silencing experiments. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it an essential tool for basic biology research and functional genomics.
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent ger den högsta transfektionseffektiviteten på det bredaste utbudet av celltyper för siRNA-medierade gen-knockdown-experiment. Lipofectamine™ RNAiMAX är en proprietär RNAi-specifik katjonisk lipidformulering utformad specifikt för leverans av siRNA och miRNA till alla celltyper.
Med Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsreagens får du:
  • Överlägsen transfektionseffektivitet som kräver lägre RNAi-koncentrationer, vilket leder till effektivare gen-knockdown med minimala ospecifika effekter
  • Enkel optimering på grund av minimal cytotoxicitet över ett 10-faldigt koncentrationsområde för transfektionsreagens
  • Överlägsen transfektionseffektivitet för miRNA-antagonister och mimiker
  • Kompatibilitet med ett brett utbud av celltyper, vilket ger den mest mångsidiga metoden för alla dina genavstängningsexperiment
  • Ett enkelt och snabbt protokoll för konsekventa och reproducerbara resultat
Hög nedbrytning i ett brett spektrum av celler
Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent transfekterar ett brett spektrum av celltyper (se figur). För genavstängning ger Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagents högeffektiva transfektioner de höga nivåer av gen-knockdown som krävs för att uppnå övertygande resultat.
Enkla transfektioner med –hög genomströmning.
Blanda helt enkelt Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent med siRNA, lägg till i dina celler, inkubera och mät gen-knockdown. Enkelheten och hastigheten i kombination med hög transfektionseffektivitet gör Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent idealiskt för siRNA-transfektioner med hög genomströmning. Transfektionsförhållanden kan lätt fastställas för automatiserade eller robotsystem som används i sådana tillämpningar.
Hitta ett optimerat Lipofectamine™ RNAiMAX-transfektionsprotokoll för din cellinje.
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Kvalificerad för ambient eller våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en injektionsflaska med Lipofectamine™ RNAiMAX™ Reagens (15 ml). Förvara vid 2 –8 °C.
Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp siRNA [small interfering RNA], Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR), RNAi, miRNA [mikroRNA]
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 15 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is