Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Produktkod. 10462882
Change view
Kvantitet:
0,3 ml
1 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10462882 1 ml 1ml
12363563 0,3 ml -
10615013 4 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10462882 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18324012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11070.00 SEK
    10627.65 SEK / 1ml
    Save 442.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfection Reagent är en av våra första generationens katjoniska-lipidtransfektionsreagenser formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler.
Lipofectamine™ Transfection Reagent is one of our first-generation, cationic-lipid transfection reagents formulated for the transfection of DNA into eukaryotic cells. Lipofectamine™ Transfection Reagent is a trusted, value reagent with many years of cited use in thousands of publications and with many cell lines.
Lipofectamine™ Transfection Reagent är en av våra första generationens katjoniska-lipidtransfektionsreagenser formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent är ett pålitligt, värdefullt reagens med många års citerad användning i tusentals publikationer och med många cellinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
  • Ett reagens som har visat sig fungera i applikationer med hög genomströmning
  • Ett pålitligt reagens för att etablera stabila cellinjer
  • Ett reagens som fungerar bra med PLUS™ reagens för högre proteinuttryck
En beprövad teknik
Vår Lipofectamine™ -märkesreagenser har erkänts som den mest citerade transfektionsreagensfamiljen, med tiotusentals citeringar sedan lanseringen 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är inget undantag som ett pålitligt reagens för ett brett spektrum av cellinjer. När den används i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har visat sig fungera bra med celler som BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocyter, HT-29, MRC-5 och SK-BR3.
Ett ''värde'' alternativ för plasmid-DNA
Med ett sådant arv följer ett åtagande att tillhandahålla de bästa reagenserna för alla forskare och labb, oavsett deras finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är ett värdealternativ för transfektion av plasmid-DNA till eukaryota celler med ett förenklat protokoll. För optimala resultat i ett bredare spektrum av plasmid-DNA-transfektionsförhållanden rekommenderar vi Lipofectamine™ LTX Reagens, på grund av dess optimala balans av styrka& låg cytotoxicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens rekommenderas om du transfekterar ett brett spektrum av cellinjer eller vill transfektera RNA.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en eller flera injektionsflaskor med reagens. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Celltyp Etablerade cellinjer, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Våt is