Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Beskrivning
Innehåller
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfektionsreagens är en av våra förstagenerationsreagenser för katjoniska lipidtransfektioner formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är en pålitlig, värdefull reagens med många års citerad användning i tusentals publikationer och med många cellinjer.
Med Transfektionsreagens Lipofectamine™ får du:
- Ett reagens som bevisats fungera i högkapacitetsapplikationer
- Ett pålitligt reagens för att etablera stabila cellinjer
- Ett reagens som fungerar bra med PLUS™ reagens för högre proteinuttryck
En beprövad teknik
Våra reagenser av Lipofektamin™ har erkänts som den mest citerade familjen av transfektionsreagens, med tiotusentals citeringar sedan lanseringen 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är inget undantag som ett betrodd reagens för ett brett spektrum av cellinjer. När det används i kombination med PLUS™ reagens Lipofectamine™ har transfektionsreagens visat sig fungera väl med celler som BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocyter, HT-29, MRC-5 och SK-BR3.
Ett 'värde'-alternativ för plasmid-DNA
Med ett sådant arv följer ett åtagande att tillhandahålla de bästa reagenserna för alla forskare och laboratorier, oavsett deras finansieringsmöjligheter. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är ett värdefullt alternativ för transfektion av plasmid-DNA till eukaryota celler med ett förenklat protokoll. För optimala resultat i ett bredare spektrum av plasmid-DNA-transfektionsförhållanden rekommenderar Lipofectamine™ LTX vi Reagens, tack vare dess optimala balans av potens & och låg cytotoxicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens rekommenderas om du transfekterar ett brett spektrum av cellinjer eller vill transfektera RNA.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje enhet innehåller en eller flera injektionsflaskor med reagens. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Beskrivning | Lipofectamine™ Transfection Reagent, 0.3mL, Liquid, Plasmid DNA Sample Type, Lipid-Based Transfection Technique, No Water Soluble, Used in RNAi, Transfection, Stable Under Normal Conditions, 2 to 8°C Storage Temperature |
| Celltyp | Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| Formulering | Liquid |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Inkluderar | Each unit contains one or multiple vials of reagent |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Visa mer |