Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Produktkod. p-4924039
Kvantitet:
0,3 ml
1 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 4
Produktkod. 12363563
Brand: Invitrogen™ 18324010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfection Reagent är en av våra första generationens katjoniska-lipidtransfektionsreagenser formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler.
Lipofectamine™ Transfection Reagent är en av våra första generationens katjoniska-lipidtransfektionsreagenser formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent är ett pålitligt, värdefullt reagens med många års citerad användning i tusentals publikationer och med många cellinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
  • Ett reagens som har visat sig fungera i applikationer med hög genomströmning
  • Ett pålitligt reagens för att etablera stabila cellinjer
  • Ett reagens som fungerar bra med PLUS™ reagens för högre proteinuttryck
En beprövad teknik
Vår Lipofectamine™ -märkesreagenser har erkänts som den mest citerade transfektionsreagensfamiljen, med tiotusentals citeringar sedan lanseringen 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är inget undantag som ett pålitligt reagens för ett brett spektrum av cellinjer. När den används i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har visat sig fungera bra med celler som BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocyter, HT-29, MRC-5 och SK-BR3.
Ett ''värde'' alternativ för plasmid-DNA
Med ett sådant arv följer ett åtagande att tillhandahålla de bästa reagenserna för alla forskare och labb, oavsett deras finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är ett värdealternativ för transfektion av plasmid-DNA till eukaryota celler med ett förenklat protokoll. För optimala resultat i ett bredare spektrum av plasmid-DNA-transfektionsförhållanden rekommenderar vi Lipofectamine™ LTX Reagens, på grund av dess optimala balans av styrka& låg cytotoxicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens rekommenderas om du transfekterar ett brett spektrum av cellinjer eller vill transfektera RNA.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en eller flera injektionsflaskor med reagens. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Beskrivning Lipofectamine™ Transfection Reagent, 0.3mL, Liquid, Plasmid DNA Sample Type, Lipid-Based Transfection Technique, No Water Soluble, Used in RNAi, Transfection, Stable Under Normal Conditions, 2 to 8°C Storage Temperature
Celltyp Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
Formulering Liquid
För användning med (applikation) Transfektion
Inkluderar Each unit contains one or multiple vials of reagent
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 0,3 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Våt is