Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Transfektionsreagens
Beskrivning
Innehåller
Contains one vial of 1mL.
Lipofectamine™ Transfection Reagent är en av våra första generationens katjoniska-lipidtransfektionsreagenser formulerade för transfektion av DNA till eukaryota celler. Lipofectamine™ Transfection Reagent är ett pålitligt, värdefullt reagens med många års citerad användning i tusentals publikationer och med många cellinjer.
Med Lipofectamine™ Transfektionsreagens, du får:
- Ett reagens som har visat sig fungera i applikationer med hög genomströmning
- Ett pålitligt reagens för att etablera stabila cellinjer
- Ett reagens som fungerar bra med PLUS™ reagens för högre proteinuttryck
En beprövad teknik
Vår Lipofectamine™ -märkesreagenser har erkänts som den mest citerade transfektionsreagensfamiljen, med tiotusentals citeringar sedan lanseringen 1993. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är inget undantag som ett pålitligt reagens för ett brett spektrum av cellinjer. När den används i kombination med PLUS™ Reagens, Lipofectamine™ Transfektionsreagens har visat sig fungera bra med celler som BHK-21, NIH 3T3, COS-1, fibroblaster, keratinocyter, HT-29, MRC-5 och SK-BR3.
Ett ''värde'' alternativ för plasmid-DNA
Med ett sådant arv följer ett åtagande att tillhandahålla de bästa reagenserna för alla forskare och labb, oavsett deras finansieringskapacitet. Lipofectamine™ Transfektionsreagens är ett värdealternativ för transfektion av plasmid-DNA till eukaryota celler med ett förenklat protokoll. För optimala resultat i ett bredare spektrum av plasmid-DNA-transfektionsförhållanden rekommenderar vi Lipofectamine™ LTX Reagens, på grund av dess optimala balans av styrka& låg cytotoxicitet. Lipofectamine™ 2000 Transfektionsreagens rekommenderas om du transfekterar ett brett spektrum av cellinjer eller vill transfektera RNA.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 4 injektionsflaskor (1 mL vardera) av Lipofectamine™ Transfektionsreagens. Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 4 ml |
| Visa mer |