Läs mer
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfektionsreagens
Produktkod. p-4924040
Kvantitet:
1 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
4ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10104432
Brand: Invitrogen™ 18292037
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
Idealiskt reagens för transfektion av endotelceller
  • För transfektering av DNA, RNA och oligonukleotider till däggdjursceller och DNA till växtprotoplaster
  • Lipofectin reagens har också visat sig fungera bra, i kombination med PLUS™ Reagens, för transfektion av HeLa-celler
  • Lipofectin Transfektionsreagens är en 1:1 (vikt/vikt) liposomformulering av katjonisk lipid N-[1-(2,3-dioleyloxi)propyl]-n,n,n-trimetylammoniumklorid (DOTMA) och dioleoylfofotidyletanolamin (DOPE) i membranfiltrerat vatten
  • Djurfritt ursprung
Drug Discovery& Utveckling, analys av genuttryck& Genotypning, PCR& Realtids-PCR, PCR-baserade läkemedelsupptäcktsanalyser, realtids-PCR (qPCR), PCR-baserad genuttrycksprofilering i realtid, mål& Ledningsidentifiering& Godkännande
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje enhet innehåller en eller flera injektionsflaskor (1 ml) reagens. Förvara vid +4 °C. Lipofectin™ Transfektionsreagenset är garanterat stabilt i 6 månader vid korrekt förvaring.
Celltyp Etablerade cellinjer, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Inkluderar Fyra injektionsflaskor (1mL vardera) av Lipofectin Transfektionsreagens
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Produktlinje Lipofectin
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 4 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Våt is