Läs mer
Invitrogen™ Masstrappa med låg DNA
Beskrivning
Innehåller
Låg DNAmass™ Stege, 200 μL i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA
Invitrogen Low DNA Mass Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 100 bp till 2 000 bp. Low DNA Mass Ladder består av sex individuella kromatografirenade DNA-fragment.
Low DNA Mass Ladder är idealisk för separation på 1 –2% agarosgeler.
Höjdpunkter i Low DNA Mass Ladder
•Skarpa, tydliga —bandkromatografi renade fragment för konsekventa och tillförlitliga resultat
•Bekvämt —försedd med 10X BlueJuice Gel Loading Buffer för spårning av provets DNA-migrering
•Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
Produktanvändning
Den dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 1 –2 % agarosgel efter etidiumbromid eller SYBR Säker färgning. Stegen är designad med DNA-band av ökande intensitet. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •200 μL stege med låg DNA-massa • 1 ml 10X BlueJuice Gelladdningsbuffert Förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,1175μ g/μ L |
| Gel typ | Agaros |
| Klar att ladda | Obs |
| Provladdningsvolym | 1 mL |
| Storleksintervall | 100 till 2000 bp |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Gelkompatibilitet | Agarosgel |
| Antal reaktioner | 50 applikationer |
| Kvantitet | 23.5μ g |
| Visa mer |