Läs mer
Invitrogen™ Luria Broth Base (Miller's LB Broth Base), pulver
Produktkod. 11548866
Change view
Kvantitet:
500 g
2,5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11548866 500 g 500g
11558866 2,5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548866 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12795027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1292.00 SEK
    1240.65 SEK / 500g
    Save 51.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Luria-buljong (LB) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och för att utföra kolifagplackanalyser.
Luria-buljong (LB) är ett populärt, rikt medium som används för att odla bakterier och för att utföra kolifagplackanalyser. Den ursprungliga formuleringen publicerad 1951 av Guiseppe Bertani för att studera fagplackbildning och heter Lysogeny-buljong. Det är också känt som Lennox-buljong och Luria-Bertani-buljong.
Ofta använda LB-mediumformuleringar skiljer sig i saltkoncentration:
Miller: 10 g/L NaCl Lennox:
5 g/L NaCl
Luria: 0,5 g/L
NaCl Luria-buljongbas (Millers formulering) rekommenderas för allmänt underhåll och tillväxt av E. coli eftersom det möjliggör snabb cellexpansion och stöder hög celldensitet . I fall där saltkänsliga antibiotika används för urval (t.ex Zeocin , tetracyklin eller kloramfenikol), skulle Lennox formuleringsmedium rekommenderas.
Luria Bouillon BasformuleringFormulering
per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt och 10 g NaCl.
För att förbereda 1 L Miller-LB-media, tillsätt 25 g pulver till 1 L destillerat vatten och blanda genom att vortexa. Justera pH till 7,0 med 5 N NaOH och sterilisera genom autoklavering i 25 minuter °vid 121 C.
Hitta det medieformat som passar dina behov
Vi erbjuder andra färdiga medieformuleringar, såsom LB-buljong (kat. nr. 10855001), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC-återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500 g LB Dehydrated Media Powder
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp LB Broth Base (Miller's LB Broth Base)
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli