Läs mer
Invitrogen™ M-MLV omvänd Transcriptase (200 U/μ L)
Produktkod. 10338842
Change view
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10338842 200 reaktioner Varje
10247352 1 000 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338842 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 28025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3850.00 SEK
    3734.65 SEK / 40000 enheter
    Save 115.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
M-MLV omvänd Transcriptase är ett rekombinant DNA-polymeras som syntetiserar en komplementär DNA-sträng från enkelsträngat RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid.
M-MLV omvänd Transcriptase är ett rekombinant DNA-polymeras som syntetiserar en komplementär DNA-sträng från enkelsträngat RNA, DNA eller en RNA:DNA-hybrid. Jämfört med AMV RT, Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) saknar DNA-endonukleasaktivitet och har en lägre RNas H-aktivitet.
En enhet av M-MLV RT är mängden enzym som krävs för att införliva 1 nmol deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 10 minuter vid 37 C med användning °av poly(A) oligo(dT) 25 som mall-primer.
Funktioner hos M-MLV Reverse Transcriptase omfatta:
• Utmärkt termostabilitet med optimal aktivitet vid °37
•C Kan användas för att syntetisera första-strängs cDNA upp till 7 kb
• Flera tillämpningar inklusive syntes av första-strängs-cDNA, primerförlängning, sekvensering av dsDNA, cDNA-bibliotek och RT-
PCR- källa
renad från E. coli som uttrycker pol- genen av M-MLV på
en plasmid Prestanda- och kvalitetstestande
SDS-PAGE-renhet; endodeoxiribonukleas-, exodeoxiribonukleas- och ribonukleasanalyser; och utbyte och längd av cDNA-produkt
Enhetsreaktionsförhållanden 50 mM
Tris-HCl (pH 8,3), 40 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 1 mM DTT, 0,5 mM [ 3H ]dTTP, 0,1 mM poly(A), 0,1 mM oligo 25 mg, BO, oligo 25 mg, mO, enzym, BO. i 50μ L i 10 min vid 37 °C
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 U/μl
Innehåll och lagring
•M-mLV RT, 200μ L (200 U/μ L)
• 5X First Strand Buffer, 1 mL
• DTT, 500μ L (100 mM)
Butik på– 20 °C.
Formatera Fristående enzym
Reaktionshastighet 50/50
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Kvantitet 40 000 enheter
Omvänt transkriptas M-MLV
Ribonukleas H-aktivitet Ja
Frakt skick Våt is
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separata komponenter
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 7 kb
Utgångsmaterial RNA