Läs mer
Invitrogen™ M-MLV omvänd Transcriptase Buffert
Beskrivning
Innehåller
1mL M-MLV omvänd Transcriptase Buffert och 500 μL DTT (0,1 M)
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer är avsedd för användning med Moloney Murine Leukemia Virus Reverse ( Transcriptase M-MLV RT).
5X-buffertsammansättning
- 250 mM Tris-HCl (pH 8,3)
- 375 mM KCl
- 15 mM MgCl2
Inkluderat med
- M-MLV Reverse Transcriptase
- SuperScript Baksidan Transcriptase
- SuperScript II Baksida Transcriptase
- SuperScript III Baksida Transcriptase
M-MLV Reverse Transcriptase Buffer innehåller INTE actinomycin D, nukleotider eller ditiothreitol (DTT).
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5X |
| För användning med (applikation) | Omvänd transkription |
| Kvantitet | 1 mL |
| Inkluderar | • M-MLV omvänd Transcriptase buffert (1 ml) |