Läs mer
Invitrogen™ M13 Fram (-20) Primer
Produktkod. 11589146
Change view
Kvantitet:
2μ g
Förpackningsstorlek:
2µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11589146 2μ g 2µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589146 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N52002
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Oligonukleotider som är komplementära till en DNA-mall är nödvändiga för att förbereda DNA-syntes för sekvenseringsreaktioner.
Oligonukleotider som kompletterar en DNA-mall är nödvändiga för att förbereda DNA-syntes för sekvenseringsreaktioner. Vi erbjuder ett brett urval av Invitrogen enkelsträngade primers som kan användas i både enkelsträngade och dubbelsträngade sekvenseringsprotokoll. Alla sekvenseringsprimers är icke-fosforylerade och levereras lyofiliserade.
M13 Framåt (-20) Primer-funktioner inkluderar:
  • Avsaltad och renad med gelfiltrering
  • Analyserad för funktion i automatiserade sekvenseringsreaktioner
  • Levereras i mängd av 2 μg
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Primer
Innehåll och lagring •M13 Framåt (-20) Primer (2μ g)
Förvaras i frysen kl– 20 °C.
Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Primer Längd 16-mer
Primersekvens 5 ́d[GTAAAACGACGGCCAG]3 ́
Reningsmetod Avsaltad, gelfiltreringsrenad
Frakt skick Rumstemperatur
Primer M13
Kvantitet 2μ g
För användning med (applikation) Sekvensering av reaktioner
Form Frystorkat material