Läs mer
Invitrogen™ M13 Reverse Primer
Beskrivning
Oligonukleotider som kompletterar en DNA-mall är nödvändiga för att förbereda DNA-syntes för sekvenseringsreaktioner. Vi erbjuder ett brett urval av Invitrogen enkelsträngade primers som kan användas i både enkelsträngade och dubbelsträngade sekvenseringsprotokoll. Alla sekvenseringsprimers är icke-fosforylerade och levereras lyofiliserade.
M13 Reverse Primers funktioner inkluderar:
- Avsaltad och renad med gelfiltrering
- Analyserad för funktion i automatiserade sekvenseringsreaktioner
- Levereras i mängd av 2 μg
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | •M13 Reverse Primer (2μ g) Förvaras i frysen kl– 20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Primer Längd | 17-mer |
| Primersekvens | 5 ́d[CAGGAAACAGCTATGAC]3 ́ |
| Reningsmetod | Avsaltad, gelfiltreringsrenad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Primer | M13 |
| Kvantitet | 2μ g |
| För användning med (applikation) | Sekvensering av reaktioner |
| Form | Frystorkat material |