Läs mer
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Mach1™ T1 fagresistent kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10032732
Change view
Kvantitet:
1 x 96 rörställ (50μ l/rör)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10032732 1 x 96 rörställ (50μ l/rör) Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10032732 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C869601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10420.00 SEK
    9482.65 SEK / 96 reaktioner
    Save 937.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MultiShot StripWell Mach1 T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är exceptionellt snabbväxande kloningskompetenta celler förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för ökad produktivitet av bakteriella transformationer.
MultiShot StripWell Mach1 T1 R kemiskt kompetenta E. coli -celler är exceptionellt snabbväxande kloningskompetenta celler förpackade i ett ställ som innehåller 12 remsor med 8 rör för ökad produktivitet av bakteriella transformationer. Mach 1 T1 R- stammen är härledd från en icke-K-12, vildtyp W E. coli -stam (ATCC #9637) som valdes ut för sin snabba tillväxthastighet och genetiskt manipulerad för att ha de mest användbara funktionerna för kloningsstam.
Alla våra T1 R- stammar har ton A (även känd som fhu A) deletion i sin genotyp som ger resistens mot T1 och T5 fag. T1-bakteriofag sprids snabbt och lyserar E. coli- värdar, som vanligtvis används för kloning och bibliotekskonstruktion. En resistent genotyp erbjuder extra säkerhet för att skydda värdefulla kloner och bibliotek. Detta är särskilt viktigt för genom- och sekvenseringscentra där T1-faginfektion skulle vara katastrofal.
Accelerera kloningsarbetsflödet med Mach1 T1 R- stam
MultiShot StripWell Mach1 T1 R kompetenta E. coli -celler är snabbväxande kemiskt kompetenta celler med en fördubblingstid på cirka 50 minuter, med andra populära stammar på i genomsnitt 70 minuter. Mach1-T1R-kolonier är tydligt synliga inom 8 timmar efter utplätering av transformationsblandningen (ampicillinval), vilket gör att du kan plåta och plocka kolonier samma dag. Du kan också förbereda plasmid-DNA 4 timmar efter inokulering av en enda, över natten odlad koloni i valfritt selektivt medium (med valfritt antibiotikum). De Mach1 T1 R -stam är användbar för många kloningsapplikationer och ger transformationseffektivitet i MultiShot StripWell-format av> 1 x 10 8 cfu/μ g med plasmid-DNA.
De Mach1 T1 R- stam konstruerades för att bära ton A-mutationen som ger resistens mot T1- och T5-faginfektion. Den ton A genotypen ger extra säkerhet till värdefulla kloner och bibliotek. De Mach1 T1 R- stammen har genotypen lac Z ΔM15, vilket möjliggör blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Den bär också rec A1398-mutationen som hjälper till att minska rekombinationshastigheten samtidigt som plasmid-DNA förökas, slut- A1-mutationen som ökar plasmid-DNA-utbytet och kvantiteten, och hsd R-restriktionssystemets deletion för att möjliggöra genomisk DNA-kloning.
MultiShot StripWell Mach1 T1 R Competent Cells erbjuder:
• Transformationseffektivitet i StripWell-format av> 1 x 10 8 cfu/μ g plasmid-DNA
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•lac Z∆M15 för blå-vit färgscreening av rekombinanter
•hsd R-mutation för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-applikationer
•rec A1398-mutation för minskad förekomst av homolog rekombination i klonat DNA
•slut A1-mutation för ökat plasmidutbyte och kvalitet
MultiShot StripWell flexibelt format
Varje StripWell med åtta anslutna rör är designade med samma enkelrörsfunktioner för engångsbruk som våra One Shot-formatrör. Detta format gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket sparar tid och minskar risken för kontaminering. Efter tillsats av DNA, MultiShot StripWell kompetenta celler kan transformeras genom värmechock vid 42 C °med hjälp av ett vattenbad, alla i samma rör.
StripWell-rören kan skäras för att tillåta transformationer i ett enda rör, vilket eliminerar bortkastade alikvoter av celler och undviker frysning-tiner som kan resultera i minskad transformationseffektivitet.
Fördelarna med MultiShot StripWell-format inkluderar:
• Ökad produktivitet —lämplig för experiment med hög genomströmning
•Maximal flexibilitet —transformerar så få som 1 eller så många som 96 rör från StripWell-stället
•Bekant bekvämlighet —lägg DNA direkt till cellerna, värmechock och återhämta sig i samma
rör genotyp
–Fφ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 ände A1 ton A
Hitta den belastning och format som passar dina behov
• En mängd olika E. coli -stammar och format av kemiskt kompetenta och elektrokompetenta celler finns tillgängliga för att möta transformationsbehov.
• För transformation med hög genomströmning välj från vår samling av MultiShot komp-celler.
• Vi erbjuder bakteriella tillväxtmedier i olika format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • Mach1 T1 fagresistent (T1R) kemiskt kompetent E. coli (1 x 96-stripbrunnsplatta vid 50°Cμ L/brunn); butik på– °80
•C pUC19 DNA (1 x 50μ L vid 10 pg/μ L); butik på– °20
• C SOC Medium (2 x 15 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Hög
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (vildtyp W)
Formatera 8-brunnars remsor
Produktlinje MultiShot
Kvantitet 1 x 96 rörställ (50μ l/rör)