Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ Mach1™ T1 fagresistent kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10512673
Change view
Kvantitet:
21 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10512673 21 x 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10512673 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C862003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5750.00 SEK
    5347.65 SEK / 1050µL
    Save 402.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett skott Mach1 T1 fagresistenta kemiskt kompetenta E. coli är de snabbast växande kemiskt kompetenta cellerna med en fördubblingstid på cirka 50 minuter.
Ett skott Mach1 T1 fagresistenta kemiskt kompetenta E. coli är de snabbast växande kemiskt kompetenta cellerna med en fördubblingstid på cirka 50 minuter. Mach1 T1 R -kolonier är tydligt synliga inom åtta timmar efter plätering av transformationsblandningen (ampicillinval), vilket gör att du kan plåta och plocka kolonier samma dag. Plasmid-DNA kan framställas fyra timmar efter inokulering av en enda, över natten odlad koloni i valfritt selektivt medium (med valfritt antibiotikum). Mach1 T1 R Kemiskt kompetenta E. coli -celler kan uppnå transformationseffektivitet av> 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid-DNA.
De Mach1 T1 R- stam härrör från en icke-K-12, vildtyp W E. coli -stam (ATCC #9637) som hade valts ut på grund av dess ’tillväxthastighet och genetiskt manipulerad för att ha de mest användbara funktionerna för kloningsstam. Stammen konstruerades för att bära ton A-mutationen (även känd som fhu A) som ger resistens mot T1- och T5-faginfektion. Den ton A genotypen ger extra säkerhet till värdefulla kloner och bibliotek. De Mach1 T1 R- stammen har genotypen lac Z ΔM15, vilket möjliggör blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Den bär också rec A1398-mutationen som hjälper till att minska rekombinationshastigheten samtidigt som plasmid-DNA förökas, slut- A1-mutationen som ökar plasmid-DNA-utbytet och kvantiteten, och hsd R-restriktionssystemets deletion för att möjliggöra genomisk DNA-kloning.
Ett skott Mach1 T1 fagresistent kemiskt kompetent E. coli -erbjudande:
• Transformationseffektiviteter av> 1 x 10 9 cfu/μ g plasmid-DNA
•ton A ( fhu A) genotyp för att ge resistens mot T1- och T5-fag
•lac Z∆M15 för blå-vit färgscreening av rekombinanter
•hsd R-mutation för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-applikationer
•rec A1398-mutation för minskad förekomst av homolog rekombination i klonat DNA
•End A1-mutation för ökat plasmidutbyte
och kvalitet Enkelt att använda One Shot-format
Mach1 T1 fagresistenta kemiskt kompetenta E. coli- celler levereras i det bekväma, enreaktionsformatet One Shot. Engångsformatet för engångsrör gör att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, kan ske i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp F
–φ 80 lac Z ΔM15Δlac X74 hsd R( rK , –mK +)Δrec A1398 slut A1 ton A
Hitta den stam och format som du behöver
• Vi erbjuder andra stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat för att möta dina specifika behov.
• Mach1 T1 R och andra stammar finns i MultiShot format för applikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemiskt kompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •Ett skott Mach1 T1R kemiskt kompetent E. coli (21 x 50μ L); butik på– °
•80 C pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L); butik på– °20
• C SOC medium (6 ml); förvara vid 4 °C eller rumstemperatur
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (vildtyp W)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50μ L