Läs mer
Invitrogen™ MagicMedia™E. coli uttrycksmedium
Produktkod. 10412313
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10412313 1 l 1 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10412313 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K6803
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller patentskyddad komponent A (i SoluPouchpowder eller 1X flytande format) och komponent B (i buffertformat).
Speciellt utformad för att dramatiskt öka utbytet av rekombinanta proteiner i T7-reglerade E. coli -expressionssystem utan att övervaka kulturens OD (optiska densiteter) eller lägga till inducerare
  • Den patenterade formuleringen gör det möjligt för E. coli- tillväxt att nå odlingsdensiteter 3 till 10 gånger högre än de som uppnås med traditionella LB + IPTG-metoder
  • Uppnå 3 till 10 gånger högre proteinutbyte med mycket mindre praktisk tid
  • Eliminera tidskrävande OD-övervakningssteg: inokulera preparerat MagicMediaE. coli Expression Medium, odla kulturen över natten och skörda
  • Minska odlingsvolymen för att förenkla hantering och uppskalningsprocesser
  • Utmärkt för samtidig uttryck av flera kloner för applikationer med hög genomströmning
Bioproduktion, kloning, transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Produkttyp E. Coli uttrycksmedium
Innehåll och lagring Komponent A (1X vätska) och komponent B (vätska)
Förvara mörkt vid −°2 8 C.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Frakt skick Rumstemperatur
Målorganismklass E. coli
Kvantitet 1 l
Produktlinje MagicMedia