Läs mer
Invitrogen™ 24-brunnars magnetseparator
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
En magnetisk separator
- Innehåller sex neodymmagneter som ligger i linje med brunnarna i en 24-brunnars platta för effektiv bearbetning av DNA bundet till magnetiska pärlor
- GeneCatcher teknologin är en ny magnetisk pärlbaserad metod som pålitligt och effektivt renar DNA utan några centrifugeringssteg
- GeneCatcher gDNA Blood Kits underlättar effektiv och tillförlitlig extraktion av genomiskt DNA (gDNA) från prover av humant blod, även när proverna har arkiverats, förvarats dåligt eller samlats in i närvaro av antikoagulanter som EDTA, heparin eller citrat
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller en magnetseparator, som kan förvaras i rumstemperatur. |
| För användning med (utrustning) | MagnaRack™ magnetisk separator, Magna-Sep™ Magnetisk partikelseparator |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | MagnaRack |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ | Magnetisk separator |