Läs mer
Invitrogen™ MagnaRack™ Magnetic Separation Rack
Kvantitet:
1 Each
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- MagnaRack consists of magnetic base station and removable tube rack
- Tube rack fits onto magnetic base station in two different positions, associating row of 12 neodinium magnets with single row of 12 tubes for easy 'on the magnet' and 'off the magnet' sample processing
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at room temperature |
| För användning med (utrustning) | MagnaRack™ Magnetic Separator |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Produktlinje | MagnaRack |
| Kvantitet | 1 Each |
| Typ | Magnetic Separation Rack |