Läs mer
Invitrogen™ MaV203-kompetenta jästceller, subkloningsskala
Beskrivning
- S. cerevisiae- stam MaV203 innehåller deletioner i endogena GAL4- och GAL80- gener för användning med GAL 4-baserade tvåhybridsystem
- Har leu2 och trp1 mutationer för selektion av ProQuest bete och bytesdjur vektorer
- MaV203 innehåller tre GAL4 -inducerbara reportergener, vilket ger fyra fenotyper, för enklare identifiering av verkliga interaktörer
- Transformation (μ250 L celler) effektivitet ger> 1 x 10 6 kolonier
- Kontroll DNA pMAB12 för att bekräfta transformationseffektivitet och beredning av selektionsmedia
- Förkvalificerad PEG/litiumacetat för att maximera antalet transformanter
- Kompetenta celler formaterade med bärar-DNA redan inkluderade.
- Saknar F' episom
- Kemiskt kompetent
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Proteinuttryck, Protein-Proteininteraktioner, Proteiner, Uttryck, Isolering och analys, S. cerevisiae Expressionssystem, Jästexpression, Jäst Två-Hybrid
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Rör |
| Produkttyp | Jästceller |
| Innehåll och lagring | Förvaras i ultrakall frys (-68 till -85 °C). |
| Bakterie- eller jäststam | MaV203 |
| Blå/vit screening | Nej |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel (manuell) |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Nej |
| Art | S. cerevisiae |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 4 x 0,1 ml |
| Visa mer |